Molybden ≥99.95% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
10030.18
10030.30
10030.A1
10030.06
10030.18EA
704
DKK
10030.18
10030.30
10030.A1
10030.06
Molybden ≥99.95% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Molybden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00003465
Formel:
Mo Kogepunkt: 5560 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 2622 °C Massefylde: 10,2 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS-nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 UN nummer: 3089 ADR: 4.1,III |