Vanadium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
44106.FY 44106.GK
44106.FYEA 2300 DKK
44106.FY 44106.GK
Vanadium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.075 mm (0.003 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈2.29g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Molekylvægt: 50.94 g/mol
Kogepunkt: 3477
Smeltepunkt: 1896
Massefylde: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053