Vanadium ≥99.8% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42830.09 42830.18
42830.09EA 2340 DKK
42830.09 42830.18
Vanadium ≥99.8% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈1.2g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Molekylvægt: 50.94 g/mol
Kogepunkt: 3477
Smeltepunkt: 1896
Massefylde: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053