Vanadium ≥99.7% (metals basis), pieces
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42775.09 42775.18 42775.30
42775.09EA 1050 DKK
42775.09 42775.18 42775.30
Vanadium ≥99.7% (metals basis), pieces
Vanadium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Molekylvægt: 50.94 g/mol
Kogepunkt: 3477
Smeltepunkt: 1896
Massefylde: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053