Vanadium ≥99.8% (metals basis), tråd, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42224.BS 42224.BW 42224.CB
42224.BSEA 817 DKK
42224.BS 42224.BW 42224.CB
Vanadium ≥99.8% (metals basis), tråd, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Vanadium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈10.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Kogepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1896 °C
Massefylde: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053