Vanadium ≥99.7% (metals basis), wire, stress relieved, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14359.BS 14359.BW 14359.BY
14359.BSEA 477 DKK
14359.BS 14359.BW 14359.BY
Vanadium ≥99.7% (metals basis), wire, stress relieved, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Vanadium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈4.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Molekylvægt: 50.94 g/mol
Kogepunkt: 3477
Smeltepunkt: 1896
Massefylde: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053