Vanadium ≥99.5% (metals basis), stænger, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13996.BQ
13996.BU
13996.BY
13996.BQEA
1920
DKK
13996.BQ
13996.BU
13996.BY
Vanadium ≥99.5% (metals basis), stænger, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Vanadium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈1.93g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Kogepunkt: 3477 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1896 °C Massefylde: 6,015 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS-nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |