Vanadium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13783.FY
13783.GK
13783.FYEA
2030
DKK
13783.FY
13783.GK
Vanadium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Vanadium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈3.87g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Molekylvægt: 50.94 g/mol Kogepunkt: 3477 Smeltepunkt: 1896 Massefylde: 6.015 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS-nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |