Vanadium ≥99.8% (metals basis), tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11483.G1
11483.G5
11483.G1EA
1090
DKK
11483.G1
11483.G5
Vanadium ≥99.8% (metals basis), tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Vanadium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈0.08g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Kogepunkt: 3477 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1896 °C Massefylde: 6,015 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS-nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |