Vanadium ≥99.5% (metals basis), stænger, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11098.BP 11098.BS
11098.BPEA 1920 DKK
11098.BP 11098.BS
Vanadium ≥99.5% (metals basis), stænger, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈7.74g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formel: V
Kogepunkt: 3477 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1896 °C
Massefylde: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011453
CAS-nummer: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053