Vanadium ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11097.FF
11097.FI
11097.GA
11097.FFEA
1410
DKK
11097.FF
11097.FI
11097.GA
Vanadium ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Vanadium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈3.8g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Formel:
V Molekylvægt: 50.94 g/mol Kogepunkt: 3477 Smeltepunkt: 1896 Massefylde: 6.015 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS-nummer: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |