Tantal, gauze woven from wire 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 3880 DKK
43965.GN 43965.GY
Tantal, gauze woven from wire 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalum
Formel: Ta
Molekylvægt: 180.95 g/mol
Kogepunkt: 5427
Smeltepunkt: 2996
Massefylde: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223