Tantal ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42933.BY 42933.CC 42933.RQ
42933.BYEA 3560 DKK
42933.BY 42933.CC 42933.RQ
Tantal ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈29.3g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molekylvægt: 180.95 g/mol
Kogepunkt: 5427
Smeltepunkt: 2996
Massefylde: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223