Tantal ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
42827.09 42827.18
42827.09EA 1190 DKK
42827.09 42827.18
Tantal ≥99.95% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.83g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molekylvægt: 180.95 g/mol
Kogepunkt: 5427
Smeltepunkt: 2996
Massefylde: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223