Tantal ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10348.G6 10348.H2
10348.G6EA 1370 DKK
10348.G6 10348.H2
Tantal ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tantalum
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.81g/m, Temper: soft, Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molekylvægt: 180.95 g/mol
Kogepunkt: 5427
Smeltepunkt: 2996
Massefylde: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223