Tantal ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10346.BQ 10346.BU
10346.BQEA 2570 DKK
10346.BQ 10346.BU
Tantal ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.34g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Kogepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2996 °C
Massefylde: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223