Tantal ≥99.9% (metals basis), tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00977.G1
00977.G5
00977.G1EA
817
DKK
00977.G1
00977.G5
Tantal ≥99.9% (metals basis), tråd, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.21g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Kogepunkt: 5427 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 2996 °C Massefylde: 16,69 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS-nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |