Tantal ≥99.997% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
00335.FF 00335.FQ
00335.FFEA 1400 DKK
00335.FF 00335.FQ
Tantal ≥99.997% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Tantalum
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈0.26g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Molekylvægt: 180.95 g/mol
Kogepunkt: 5427
Smeltepunkt: 2996
Massefylde: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223