Niobium ≥99.8% (metals basis), pulver -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
10275.14EA 1110 DKK
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
Niobium ≥99.8% (metals basis), pulver -325 mesh
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN nummer: 3089
ADR: 4.1,II