Niobium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43231.GK 43231.FY
43231.GKEA 13840 DKK
43231.GK 43231.FY
Niobium ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈86g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molekylvægt: 92.91 g/mol
Kogepunkt: 3700
Smeltepunkt: 2468
Massefylde: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5