Niobium hard ≥99.8% (metals basis), rods, hard, Ø 19 mm (0.75 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
43080.BS 43080.BP
43080.BSEA 4800 DKK
43080.BS 43080.BP
Niobium hard ≥99.8% (metals basis), rods, hard, Ø 19 mm (0.75 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈24.3g/cm, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molekylvægt: 92.91 g/mol
Kogepunkt: 3700
Smeltepunkt: 2468
Massefylde: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5