Niobium ≥99.8% (metals basis), rods, annealed, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
10273.BQEA 1010 DKK
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
Niobium ≥99.8% (metals basis), rods, annealed, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈2.7g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molekylvægt: 92.91 g/mol
Kogepunkt: 3700
Smeltepunkt: 2468
Massefylde: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5