Niobium ≥99.99% (metals basis excluding Ta), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10265.BU 10265.BY 10265.CC
10265.BUEA 660 DKK
10265.BU 10265.BY 10265.CC
Niobium ≥99.99% (metals basis excluding Ta), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Niobium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.42g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molekylvægt: 92.91 g/mol
Kogepunkt: 3700
Smeltepunkt: 2468
Massefylde: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5