Niobium ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10261.CR 10261.CS 10261.CT
10261.CREA 742 DKK
10261.CR 10261.CS 10261.CT
Niobium ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Niobium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈5.44g/5x10cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formel: Nb
Molekylvægt: 92.91 g/mol
Kogepunkt: 3700
Smeltepunkt: 2468
Massefylde: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5