Titan ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
42624.22 42624.36 42624.D3
42624.22EA 1620 DKK
42624.22 42624.36 42624.D3
Titan ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN nummer: 2546
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,09610