Titan 99,99 Metals basis, powder -325 mesh, dehydrided
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
36679.14 36679.22
36679.14EA 2820 DKK
36679.14 36679.22
Titan 99,99 Metals basis, powder -325 mesh, dehydrided
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN nummer: 2546
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,09610