Titan ≥99.99% (metals basis), pulver -325 mesh, hydrided
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
36678.14
36678.22
36678.14EA
1990
DKK
36678.14
36678.22
Titan ≥99.99% (metals basis), pulver -325 mesh, hydrided
Titanium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Kogepunkt: 3277 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1677 °C Massefylde: 4,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-726-8 UN nummer: 2546 ADR: 4.2,II |