Titan 93, powder <20 µm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
00681.14EA 1790 DKK
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
Titan 93, powder <20 µm
Titanium
Purity: 93% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Packaged in water Odour: Odourless UN No.: 1352 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN nummer: 1352
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,09610