Titan ≥99.2% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.040 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
44484.GHEA 1060 DKK
44484.GH 44484.GW
Titan ≥99.2% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.040 in)
Titanium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈45g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610