Titan ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
42459.30
42459.A1
42459.A7
42459.30EA
1920
DKK
42459.30
42459.A1
42459.A7
Titan ≥99.9% (metals basis), sponge ≤ 3 mm (0.12 in)
Titanium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2878
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Kogepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1660 °C Massefylde: 4,51 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 UN nummer: 2878 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,09610 |