Titan, Trådvæv 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
40920.FL
40920.GT
40920.HB
40920.FLEA
1610
DKK
40920.FL
40920.GT
40920.HB
Titan, Trådvæv 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Kogepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 1660 °C Massefylde: 4,51 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |