Titan ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
36681.BQ 36681.BU
36681.BQEA 2940 DKK
36681.BQ 36681.BU
Titan ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈5.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610