Titan ≥99.6% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
35811.FF
35811.FI
35811.GH
35811.FFEA
808
DKK
35811.FF
35811.FI
35811.GH
Titan ≥99.6% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Titanium
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Molekylvægt: 47.88 g/mol Kogepunkt: 3262 Smeltepunkt: 1660 Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |