Titan 99,99 Metals basis, rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
14001.BQ 14001.BU 14001.CZ
14001.BQEA 1210 DKK
14001.BQ 14001.BU 14001.CZ
Titan 99,99 Metals basis, rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.45g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610