Titan ≥99.7% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10582.18 10582.A1
10582.18EA 575 DKK
10582.18 10582.A1
Titan ≥99.7% (metals basis), sponge ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Kogepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1660 °C
Massefylde: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN nummer: 2878
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09610