Titan ≥99.5% (metals basis), rods, annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
10394.BS
10394.BW
10394.CB
10394.BSEA
726
DKK
10394.BS
10394.BW
10394.CB
Titan ≥99.5% (metals basis), rods, annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈5.7g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Molekylvægt: 47.88 g/mol Kogepunkt: 3262 Smeltepunkt: 1660 Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |