Titan 99,7 Metals basis, rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10393.BU 10393.BY 10393.CQ
10393.BUEA 573 DKK
10393.BU 10393.BY 10393.CQ
Titan 99,7 Metals basis, rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.45g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610