Titan 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10391.G1 10391.G5 10391.G9
10391.G1EA 1070 DKK
10391.G1 10391.G5 10391.G9
Titan 99,99 Metals basis, wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.06g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610