Titan 99,99 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10389.BW 10389.CB 10389.CD
10389.BWEA 1240 DKK
10389.BW 10389.CB 10389.CD
Titan 99,99 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m, Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610