Titan ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
00971.FIEA 627 DKK
00971.FI 00971.GT
Titan ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.4g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610