Titan 99,98 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
00362.G1 00362.G5
00362.G1EA 2280 DKK
00362.G1 00362.G5
Titan 99,98 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
Molekylvægt: 47.88 g/mol
Kogepunkt: 3262
Smeltepunkt: 1660
Massefylde: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610