Hafnium ≥99.7% (metals basis excluding Zr), tråd (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13435.BU
13435.BY
13435.CC
13435.BUEA
663
DKK
13435.BU
13435.BY
13435.CC
Hafnium ≥99.7% (metals basis excluding Zr), tråd (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Hafnium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈25.34g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formel:
Hf Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011032 CAS-nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |