Hafnium ≥99.7% (metals basis excluding Zr), tråd (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
13305.BU
13305.BY
13305.BUEA
1010
DKK
13305.BU
13305.BY
Hafnium ≥99.7% (metals basis excluding Zr), tråd (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hafnium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈41.1g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formel:
Hf Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011032 CAS-nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |