Yttrium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Argon_filled
12443.FF
12443.FI
12443.FFEA
2210
DKK
12443.FF
12443.FI
Yttrium 99,9 REO basis, foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, Packaged under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011468
Formel:
Y Molekylvægt: 88.91 g/mol Kogepunkt: 2927 Smeltepunkt: 1525 Massefylde: 4.472 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011468 CAS-nummer: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 UN nummer: 3178 ADR: 4.1 III Merck Index: 12,10240 |