Yttrium 99,9 REO basis, pieces
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Argon_filled
00615.09 00615.18
00615.09EA 1840 DKK
00615.09 00615.18
Yttrium 99,9 REO basis, pieces
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formel: Y
Molekylvægt: 88.91 g/mol
Kogepunkt: 2927
Smeltepunkt: 1525
Massefylde: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011468
CAS-nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240