Kviksølv
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
7593.1 7593.2
ROTH7593.1EA 0 DKK
ROTH7593.1 ROTH7593.2
Kviksølv
Kviksølv
Formel: Hg
Molekylvægt: 200.59 g/mol
Kogepunkt: 356.5
Smeltepunkt: –39 °C
Massefylde: 13.54 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011035
CAS-nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN nummer: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925