Kviksølv ≥99.999% (metals basis) ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
00522.XAEA 6530 DKK
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
Kviksølv ≥99.999% (metals basis) ACS
Kviksølv
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-97-6 Physical Form: Triple distilled Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 2809 MDL No.: MFCD00011035
Formel: Hg
Kogepunkt: 356,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –39 °C
Massefylde: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011035
CAS-nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN nummer: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925