Kviksølv 99.99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
201421000 201425000 201420025
ACRO201421000EA 406 DKK
ACRO201421000 ACRO201425000 ACRO201420025
Kviksølv 99.99+%
Kviksølv
Formel: Hg
Molekylvægt: 200.59 g/mol
Kogepunkt: 356.5
Smeltepunkt: –38.9 °C
Massefylde: 13.54 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011035
CAS-nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN nummer: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver white Metallic liquid
Assay ≥99.990 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Silver (Ag) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in HNO3)