Kviksølv 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
193480500 193482500
ACRO193480500EA 388 DKK
ACRO193480500 ACRO193482500
Kviksølv 99.999% (trace metals basis)
Kviksølv
Formel: Hg
Kogepunkt: 356,5 °C (1013 hPa)
Massefylde: 13,54 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011035
CAS-nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN nummer: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %