Cadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11909.G1 11909.G5
11909.G1EA 1700 DKK
11909.G1 11909.G5
Cadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈6.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Formel: Cd
Molekylvægt: 112.41 g/mol
Kogepunkt: 765
Smeltepunkt: 321
Massefylde: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010914
CAS-nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN nummer: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649